Läs mer
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12-stam) BioParticles™ , Texas Red™ konjugera
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
- Konjugat kovalent märkta med en mängd olika fluoroforer (särskild försiktighet har vidtagits för att ta bort fritt färgämne efter konjugering)
- Tillhandahålls som lyofiliserade pulver
- Ungefär 3 x 108E. coli eller S. aureus -partiklar per mg fast och cirka 2 x 107 zymosan-partiklar per mg fast substans
- Konjugat kan rekonstitueras i valfri buffert för användning i fagocytosanalyser
- Fluorescens av konjugat som är bundna till cellytan (men inte internaliserad) kan släckas av etidiumbromid, trypanblått eller andra släckare
- Utöver cellulära tillämpningar kan fluorescerande konjugat vara effektiva som referenser för flödescytometrikalibrering vid sortering av bakterier och jästmutanter
- Små partiklar kan också vara användbara referenser för studier av ljusspridning eftersom deras storlekar och former skiljer sig åt på karaktäristiska sätt
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjur |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | E.coli-konjugat |
| Typ av färg | Texas Red™ |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Biopartiklar , Texas Red |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |