Läs mer
Invitrogen™ SlowFade™ Gold Antifade Mountant med DAPI
Produktkod. 11520686
Change view
Kvantitet:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520686 5 x 2 ml 10ml
15457351 2 ml 2ml
11510686 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520686 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S36939
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Skyddar fluorescerande färgämnen från blekning (fotoblekning) under fluorescensmikroskopiexperiment.
SlowFadeGold Antifade Mountant är ett flytande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas. Den innehåller kemiska komponenter utformade för att skydda fluorescerande färgämnen från blekning (fotoblekning) under fluorescensmikroskopiexperiment. SlowFadeGold Antifade Mountant är glycerolbaserat, utan att blanda eller härda, vilket gör det idealiskt för omedelbar visning av provet. Den kommer färdig att använda, —applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas och bild. Den finns tillgänglig med eller utan DAPI kärnfärgning.
Nyckelattribut:
• Skyddar färgämnen från att blekna under bildbehandling
• Färdig att använda vätska, idealisk för omedelbar provvisning
• Monterade prover är stabila i veckor
• Behåller signalstyrkan liten —eller ingen släckning
• Idealisk för Alexa Fluor färgämnen
SlowFade Gold Antifade Mountant rekommenderas inte för montering av prover som innehåller fluorescerande proteiner, såsom GFP. För överlägset antiblekningsskydd av fluorescerande proteiner och fluorescerande färgämnen i odlade celler eller tunna vävnadsskivor,SlowFade Diamond Antifade Mountant rekommenderas. För hög upplösning eller för att avbilda tjockare vävnad eller 3D-cellkultur med ett bränndjup på 0 500–μ m, försök SlowFade Glas antifade monteringsmedel.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaring i rumstemperatur rekommenderas men kan även förvaras fryst (-5° till -30 °C). Skydda från ljus.
För användning med (utrustning) Mikroskop
Produktlinje SlowFade
Produkttyp Monteringsmedia
Kvantitet 5 x 2 ml
Lösningstyp Antiblekningsfäste
Etikett eller färgämne DAPI
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska