Läs mer
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (trästam utan protein A) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 488 konjugat
Beskrivning
Fluorescerande produkter har använts för att studera fagocytos genom fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri och flödescytometri. Fluorescein-märkt BioParticles konjugat, som delvis släcks i sura miljöer, fluorescensen av Alexa Fluor , BODIPY™ FL, tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämneskonjugat är jämnt intensiva över pH-intervallet från 3 till 10.
- Etikett (Ex/Em): Alexa Fluor 488 (ungefär 495/519 nm)
- Partikel: S. aureus (trästam, utan protein A)
- Tillhandahålls som lyofiliserade pulver, cirka 3 x 108E. coli eller S. aureus -partiklar permg fast och cirka 2 x 107 zymosan-partiklar permg fast
- BioParticles™ konjugat kan rekonstitueras i valfri buffert för användning i fagocytosanalyser
- Fluorescens av BioParticles™ konjugat som är bundna till cellytan (men inte internaliseras) kan släckas av etidiumbromid, trypanblått eller andra släckare
- Effektiv som flödescytometrikalibreringsreferenser vid sortering av bakterier och jästmutanter
Cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, receptorer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Biopartikelkonjugat |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 488 |
| Form | Lyofiliserat pulver |
| pH | 3 till 10 |
| Produktlinje | Alexa Fluor, BioParticles |
| Kvantitet | 2 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |