Läs mer
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (trästam utan protein A) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 594 konjugat
Beskrivning
Fluorescerande produkter har använts för att studera fagocytos genom fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri och
flödescytometri Till skillnad från fluorescensen hos fluoresceinmärkt BioParticles konjugat, som delvis släcks i sura miljöer, fluorescensen av Alexa Fluor BODIPY™ FL, tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämneskonjugat är jämnt intensiva över pH-intervallet från 3 till 10.
- Etikett (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (ungefär 590/617 nm)
- Partikel: S. aureus (trästam, utan protein A)
- Tillhandahålls som lyofiliserade pulver
- ungefär 3 x 108S. aureus -partiklar per mg fast och ungefär 2 x 107 zymosan-partiklar per mg fast substans
- Konjugat kan rekonstitueras i valfri buffert för användning i fagocytosanalyser
- Konjugat som är bundna till cellens yta (men inte internaliserat) kan släckas av etidiumbromid, trypanblått eller andra släckare
- Fluorescerande BioParticles konjugat kan vara effektiva som referenser för flödescytometrikalibrering vid sortering av bakterier och jästmutanter
- Små partiklar kan också vara användbara referenser för studier av ljusspridning eftersom deras storlekar och former skiljer sig åt på karaktäristiska sätt
Cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, receptorer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Biopartikelkonjugat |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 594 |
| Form | Lyofiliserat pulver |
| pH | 3 till 10 |
| Produktlinje | Alexa Fluor, BioParticles |
| Kvantitet | 2 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |