Läs mer
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (trästam utan protein A) BioParticles™ fluoresceinkonjugat
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
- Fluorescensmärkta, värme- eller kemiskt dödade bakterier och jäst i en mängd olika storlekar, former och naturliga antigeniciteter
- Fluorescerande BioParticles produkter har använts för att studera fagocytos genom fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri och flödescytometri
- Fluorescein-märkt BioParticles konjugat, som delvis släcks i sura miljöer, fluorescensen av Alexa Fluor™ , BODIPY™ FL, tetrametylrhodamin och Texas Red™ färgämneskonjugat är enhetligt intensivt över pH-intervallet från 3 till 10
- Etikett (Ex/Em): Fluorescein (ca 494/518nm)
- Partikel: S. aureus (trästam, utan protein A)
- Tillhandahålls som lyofiliserade pulver
- Ungefär 3 x 108S. aureus -partiklar per mg fast och ungefär 2 x 107 zymosan-partiklar per mg fast substans
- Konjugat kan rekonstitueras i valfri buffert för användning i fagocytosanalyser
- Fluorescens av BioParticles konjugat som är bundna till cellytan (men inte internaliseras) kan släckas av etidiumbromid, trypanblått eller andra släckare
- Tillägg till cellulära applikationer, fluorescerande BioParticles konjugat kan vara effektiva som referenser för flödescytometrikalibrering vid sortering av bakterier och jästmutanter
- Små partiklar kan också vara användbara referenser för studier av ljusspridning eftersom deras storlekar och former skiljer sig åt på karaktäristiska sätt
Cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, receptorer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Biopartikelkonjugat |
| Typ av färg | FITC (fluorescein) |
| Form | Lyofiliserat pulver |
| pH | 3 till 10 |
| Produktlinje | BioParticles |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |