Läs mer
Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Glass bottle; 5g
Produktkod.
10255191 Glass bottle; 5g
1 options
Produktkod. 10255191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 338590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
Namnnotering 98%
CAS 3555-47-3
Densitet 0.8680g/mL, 0.868
Kokpunkt 103.0°C to 106.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 80°C
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H36O4Si5
Linjär formel Si[OSi(CH3)3]4
MDL-nummer MFCD00051587
Kvantitet 5g
Synonym tetrakis trimethylsiloxy silane, tetrakis trimethylsilyl orthosilicate, tetrakis trimethylsilyloxy silane, unii-55l9t9a11i, tetrakis trimethylsilyl silicate, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis trimethylsiloxy, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis trimethylsilyl oxy, acmc-1cnqp, tetratrimethylsilyl silicate
InChI-nyckel VNRWTCZXQWOWIG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-namn tetrakis(trimethylsilyl) silicate
Molekylvikt (g/mol) 384.84
PubChem CID 19086
Formel vikt 384.84
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.