Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ FX Signal Enhancer
Produktkod. 11584896
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
11584896 10 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584896 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer I36933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1388.00 SEK
    1235.65 SEK / 10ml
    Save 152.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Applicera direkt på objektglas eller täckglas som innehåller fixerade och permeabiliserade cell- eller vävnadsprover innan färgning med fluorescerande prober
När Image-iT FX-signalförstärkare används, ospecifik fluorescens (bakgrund) som vanligtvis ses vid applicering av fluorescerande konjugat av streptavidin, get-anti-mus eller get-anti-kanin IgG elimineras till stor del.
  • Enkelt —protokoll applicera förstärkare från färdig lösning i droppflaska
  • Effektiv med många fluorescerande etiketter
  • Kostnadseffektiva —förnödenheter räcker till 50 vanliga täckglas
  • Kompatibel med immunfärgningsprotokollets andra blockeringssteg
  • Minska ospecifik bindning av färgämnen till vävnader
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescens epitophämtning, blockering och släckning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje Image-iT
Produkttyp Signalförstärkare
Kvantitet 10 ml
Lösningstyp Signalförstärkare