Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ Lipid Peroxidation Kit, för analys av levande celler
Beskrivning
Innehåller
Fem engångsflaskor med tillräckligt med totalt reagens för fem 96-brunnars plattor eller 100 täckglas och kumenhydroperoxid som en positiv kontroll
Detta kit lokaliseras till membran genom hela levande celler och vid oxidation av lipidhydroperoxider, visar en förskjutning i toppfluorescensemission från ca. 590nm till ca. 510 nm. Fluorescens från levande celler skiftar från rött till grönt, vilket ger en ratiometrisk indikation på lipidperoxidation kompatibel med traditionell mikroskopi och höghaltsmikroskopi, såväl som flödescytometri.
- Inkluderar kumenhydroperoxid som positiv kontrollförening för att inducera lipidperoxidation i celler
- Reagens tillhandahålls som stabil, färdig att använda DMSO-lösning med ett enkelt protokoll som är kompatibelt med standardarbetsflöden i fluorescensmikroskopi
- Form: Fryst
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, flödescytometri, flödescytometri viabilitet och cytotoxicitetsanalyser, flödescytometri av cellulära processer, höginnehållsscreening (HCS), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, nitrooxidreaktiv oxidativ stress, nitrooxidativ stress,
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Formatera | Fryst |
| Kvantitet | 1 kit |
| Produktlinje | Image-iT |
| Produkttyp | Lipidsensorkit |
Säkerhet och hantering
- Image-iT Lipid Peroxidation Kit, for live cell analysis
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Organisk peroxid Vrsta E och F
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide, Dimethyl sulfoxide