Learn More
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Mitokondriell övergångsporanalyssats, för mikroskopi
Product Code. 10003272
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 Kit
Unit Size:
1 uppsättning
Product Code. Kvantitet Unit Size
10003272 1 Kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10003272 Supplier Invitrogen™ Supplier No. I35103
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För mikroskopi
De Image-iT LIVE Mitochondrial Transition Pore Assay Kit tillhandahåller en beprövad metod [REF PN36389 ,PN32679] för att mäta mitokondriell permeabilitetsövergång poröppning. Satsen innehåller ett färgämne och en quencher som enkelt laddas in i cellerna. I friska celler kommer färgen, men inte släckaren, in i mitokondrierna. Mitokondrierna förblir ljust fluorescerande tills aktivering av mitokondriella porer tillåter släckning av fluorescensen.
Apoptos, cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation& Funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, mitokondrier, mitokondrierfunktion, mitokondriell funktion
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 1 Kit
Formatera Kit
Produkttyp Mitokondriell övergångsporanalyssats
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Färg Orange, blå, grön
Frakt skick Rumstemperatur
Subcellulär lokalisering Mitokondrier
Produktlinje Image-iT
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop