Läs mer
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Plasma Membran and Nuclear Labeling Kit (motfärger för GFP-uttryckande celler)
Produktkod. 10778273
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10778273 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10778273 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer I34406
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Motfärger för GFP-uttryckande celler
De Image-iT LIVE Plasma Membrane and Nuclear Labeling Kit ger två fläckar - röd-fluorescerande Alexa Fluor 594 vetegroddargglutinin (WGA) och blåfluorescerande Hoechst 33342 färgämne - för mycket selektiv färgning av plasmamembranet respektive kärnan av levande grönt fluorescerande protein (GFP)-transfekterade celler.
Cellanalys, cellstruktur, cellbaserade reporteranalyser, cellulär avbildning, enzym& Proteinaktivitetsanalyser, fluorescerande protein (t.ex. GFP) analyser, fluorescerande proteinanalyser (GFP), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, Nucleus, Nucleoli& Kärnhölje, plasmamembran, proteiner, uttryck, isolering& Analys, Reporter Assays
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Röd, Blå
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 1 kit
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje Image-iT
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Märkning av membran och kärnkraft
Subcellulär lokalisering Kärna, Plasmamembran