Läs mer
Invitrogen™ ImaGene Red™ C 12 RG lacZ genuttryckskit
Produktkod. 10709774
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10709774 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10709774 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer I2906
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Substrat klyvs inuti cellen för fluorescerande produkt
De ImaGene Red™lac Z Gene Expression Kit innehåller ett fluoresceinbaserat galaktosidassubstrat som har modifierats kovalent för att inkludera en 12-kols lipofil del, C 12 RG. Väl inne i cellen klyvs substraten avβ -galaktosidas, som producerar en fluorescerande produkt som hålls väl kvar av cellerna, troligen genom inkorporering av den lipofila svansen i cellmembranet. Utöver C 12 RG inkluderar kiten även det breda spektrumetβ -galaktosidashämmare, PETG och kloroquindifosfat för att hämma sur hydrolys av substratet.
Beta-galaktosidasanalyser, cellanalys, cellulär avbildning, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp β- Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetod fluorescens
Analysera β-Gal (lacZ) analys
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Substrat C12RG
Typ av substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Beta-galaktosidas
Formatera Kit
Produktlinje DetectaGene
Kvantitet 1 kit