Läs mer
Invitrogen™ InSpeck™ Grön (505/515) mikroskopbildintensitetskalibreringssats, 6μ m
Produktkod. 10533483
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10533483 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10533483 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer I14785
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikrosfärer har diametrar som ligger nära de för många färgade celler, vilket ger fluorescensmikroskopister intensitetsreferenser för att generera kalibreringskurvor och utvärdera instrumentets prestanda
  • Vattenhaltig suspension av mikrosfärer kan appliceras direkt på provet för att kalibrera fluorescensintensiteter, eller så kan de monteras separat i intilliggande brunn eller på ett annat objektglas
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibreringssats för mikroskopbildintensitet
Produktlinje InSpeck
Kalibreringstyp Mikroskop bildintensitetskalibrering
Färg Klart
Formatera Upphängningspärlor
Diameter (metrisk) 6μ m
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Kvantitet 1 kit