Läs mer
Invitrogen™ Ionomycin, kalciumsalt
Beskrivning
Ionomycin är en effektiv Ca2+- ionoder som ofta används för att både modifiera intracellulära Ca2+- koncentrationer och kalibrera fluorescerande Ca2+- indikatorer vid studier av Ca2+: s reglerande egenskaper i cellulära processer.
Ionomycin is an effective Ca2+ ionopohre that is commonly used to both modify intracellular Ca2+ concentrations and to calibrate fluorescent Ca2+ indicators when studying the regulatory properties of Ca2+ in cellular processes. Ionomycin also transports Pb2+ and some other divalent cations, as well as several lanthanide series trivalent cations, at efficiencies that are greater than or equal to those for Ca2+.
To make a concentrated stock solution, dissolve in either high quality anhydrous DMSO (1.6 mg/mL) or 100% ethanol (20 mg/mL). Store frozen, desiccated and protected from light.
Ionomycin är en effektiv Ca2+-ionoder som ofta används för att både modifiera intracellulära Ca2+-koncentrationer och kalibrera fluorescerande Ca2+-indikatorer vid studier av Ca2+:s reglerande egenskaper i cellulära processer. Ionomycin transporterar också Pb2+ och några andra divalenta katjoner, samt flera lantanidserie-trivalenta katjoner, med verkningsgrader som är större än eller lika med de för Ca2+.
För att skapa en koncentrerad fondlösning, lös i antingen högkvalitativ vattenfri DMSO (1,6 mg/ml) eller 100 % etanol (20 mg/ml). Förvaring fryst, uttorkad och skyddad från ljus.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Indikator | jonofor |
| Molekylformel | C41H70CaO9 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Kalciumjonofor |
| Molekylvikt (g/mol) | 747.08 |
Säkerhet och hantering
- Ionomycin, Calcium Salt
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin