Läs mer
Invitrogen™ Jasplakinolid
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Beskrivning
Jasplakinolid är en potent inducerare av aktinpolymerisation in vitro genom att stimulera aktinfilamentkärnbildning. Jasplakinolid konkurrerar med falloidin om aktinbindning (Kd = 15nM).
Cellanalys, cellstruktur, Cytoskeleton
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Subcellulär lokalisering | Aktin, Cytoskeleton |
| Molekylformel | C36H45BrN4O6 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Peptid |