Läs mer
Invitrogen™ JC-1-färgämne (mitokondriell membranpotentialsond)
Beskrivning
JC-1 är ett nytt katjoniskt karbocyaninfärgämne som ackumuleras i mitokondrier. Färgämnet existerar som en monomer i låga koncentrationer och ger grön fluorescens, liknande fluorescein. Vid högre koncentrationer bildar färgämnet J-aggregat som uppvisar ett brett excitationsspektrum och ett emissionsmaximum vid∽ 590 nm.
Ett annat färgämne med liknande egenskaper är JC-9 (D-22421).
Apoptos, cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet& Cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation& Funktion, mitokondrier, mitokondrifunktion, mitokondriell funktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | Färgämne |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Subcellulär lokalisering | Mitokondrier |