Läs mer
Invitrogen™ Latrunculin A
Beskrivning
Latrunkulin A stör mikrofilamentorganisationen i odlade celler genom att binda till monomert G-aktin i ett 1:1-komplex vid submikromolära koncentrationer. Dess fysiologiska effekter inkluderar hämning av befruktning, tidig embryologisk utveckling och fagocytisk internalisering av immunkomplex.
Cellanalys, cellstruktur, Cytoskeleton
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Subcellulär lokalisering | Aktin, Cytoskeleton |
| Molekylformel | C22H31NO5S |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Inhibitor |