Läs mer
Invitrogen™ LC3B Antibody Kit för autofagi
Beskrivning
Innehåller
Satsen innehåller en polyklonal kaninantikropp mot LC3B och kloroquindifosfat.
LC3 Antibody Kit for Autophagy inkluderar en polyklonal kaninantikropp mot LC3B som har validerats för användning i fluorescensmikroskopi och höginnehållsavbildning och analys. Kloroquindifosfat ingår också - efter behandling med denna förening avbryts normalt autofagiskt flöde och autofagosomer ackumuleras som ett resultat av störningen i normalt autofagiskt flöde.
Apoptos, autofagi, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, endocytos, exocytos och fagocytos
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller en polyklonal kaninantikropp mot LC3B och kloroquindifosfat. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys |
| Produkttyp | Färgämne |
| Typ av färg | Omärkt |
| Formatera | 96-brunnars platta, objektglas |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Torr is |