Läs mer
Invitrogen™ Lectin PHA-L From Phaseolus vulgaris (red kidney bean), Alexa Fluor™ 488 Conjugate Produktkod.: 10592893
Invitrogen™ Lectin PHA-L From Phaseolus vulgaris (red kidney bean), Alexa Fluor™ 488 Conjugate
Produktkod. 10592893
1 mg, 1mg
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10592893
Brand: Invitrogen™ L11270
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Suitable for use in cell tracing and tracking, cellular imaging and flow cytometry
Lectin phytohemagglutinin-L (PHA-L) is strongly inhibited by N-acetylglucosamine β(1-2) mannopyranosyl residues.[ALTREF PN29369] This lectin has been shown to agglutinate leukocytes and induce mitogenic activity in T-lymphocytes[ALTREF PN29369,PN29368] and has also been used as an anterograde tracer for the study of neuronal pathways.[ALTREF PN20284]
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, Flow Cytometry, Flow Cytometry Antibodies & Secondary Detection, General Cell Tracing, Immunofluorescence Staining & Detection, Microbial Tracking
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Källa Red kidney bean
Konjugera Alexa Fluor 488
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Etiketttyp Alexa Fluor Dyes
Frakt skick Room Temperature
Form Lyophilized
Protein subtyp Lectins
Produktlinje Alexa Fluor™
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer2063310 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum05/02/2019 ProduktkodL11270
Partinummer2537486 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum09/08/2022 ProduktkodL11270
Partinummer2128993 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/10/2019 ProduktkodL11270
Partinummer1714490 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/04/2017 ProduktkodL11270
Partinummer2911307 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum30/05/2024 ProduktkodL11270
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ Lectin PHA-L From Phaseolus vulgaris (red kidney bean), Alexa Fluor™ 488 Conjugate >