Läs mer
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Deep Red Neutral Lipid Stain, för cellulär avbildning
Produktkod. 10242283
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10242283 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10242283 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer H34477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4570.00 SEK
    4204.65 SEK / Paket med 1
    Save 365.35 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hög affinitet för neutrala lipiddroppar
Den intracellulära ansamlingen av neutrala lipider, steatos, utlöses ofta av läkemedel som påverkar metabolismen av fettsyror och/eller neutrala lipider. HCS LipidTOX Deep Red neutral lipidfärgning utvecklades för att karakterisera de potentiellt toxiska effekterna av föreningar på lipidmetabolism i däggdjurscellinjer. De LipidTOX neutral lipidfärgning har extremt hög affinitet för neutrala lipiddroppar och kan detekteras med fluorescensmikroskopi eller en HCS-läsare. Denna sond är kompatibel med HCS LipidTOX fosfolipidosdetekteringsreagenser. HCS LipidTOX neutrala lipidfärger kan också användas för att övervaka bildandet och differentieringen av adipocyter, en process som kallas adipogenes.
Cellanalys, Cellular Imaging, High-Content Screening (HCS)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Djupröd
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
För användning med (utrustning) Instrument med högt innehåll
Kvantitet 1 vardera
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje LipidTOX
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Lipidfärgning
Subcellulär lokalisering Cellmembran, Lipider