Läs mer
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Red Neutral Lipid Stain, för cellulär avbildning
Beskrivning
Den intracellulära ansamlingen av neutrala lipider, steatos, utlöses ofta av läkemedel som påverkar metabolismen av fettsyror och/eller neutrala lipider. HCS LipidTOX Röd neutral lipidfärgning utvecklades för att karakterisera de potentiellt toxiska effekterna av föreningar på lipidmetabolism i däggdjurscellinjer. De LipidTOX neutral lipidfärgning har extremt hög affinitet för neutrala lipiddroppar och kan detekteras med fluorescensmikroskopi eller en HCS-läsare. Denna sond är kompatibel med HCS LipidTOX fosfolipidosdetekteringsreagenser. HCS LipidTOX neutrala lipidfärger kan också användas för att övervaka bildandet och differentieringen av adipocyter, en process som kallas adipogenes.
Cellanalys, Cellular Imaging, High-Content Screening (HCS)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| För användning med (utrustning) | Instrument med högt innehåll |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Produktlinje | LipidTOX |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Lipidfärgning |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran och lipider, Lipids |