Läs mer
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Röd fosfolipidosdetektionsreagens (1000X), för cellulär avbildning
Beskrivning
HCS LipidTOX Rött fosfolipidosdetektionsreagens utvecklades för att karakterisera de potentiellt toxiska biverkningarna av föreningar på lipidmetabolism i däggdjurscellinjer. Detta reagens detekteras lätt med fluorescensmikroskopi eller en HCS-läsare utrustad med filter som kan detektera excitations-/emissionsmaxima ca. 595/615 nm. LipidTOX fosfolipidosdetekteringsreagenser påverkar inte den normala tillväxten av celler, och färgningen som observeras efter inkubation i levande celler bibehålls efter formaldehydfixering. Denna sond är kompatibel med HCS LipidTOX neutrala lipidfläckar.
Cellanalys, Cellular Imaging, High-Content Screening (HCS)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Instrument för högt innehållsanalys |
| Produkttyp | Fosfolipidosdetektionsreagens |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | LipidTOX |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Frakt skick | Rumstemperatur |