Läs mer
Invitrogen™ Lipopolysackarider från Salmonella Minnesota, Alexa Fluor™ 488 konjugat
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation och funktion, endocytos, exocytos och fagocytos, lysosomer, vakuoler
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Lipopolysackaridkonjugat |
| Typ av färg | Alexa Fluor Färgämnen |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kvantitet | 100μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Excitation/Emission | 495/519 |