Läs mer
Invitrogen™ Lissamine™ Rhodamin B 1,2-dihexadekanoyl -sn -glycero-3-fosfoetanolamin, trietylammoniumsalt (rhodamin DHPE)
Produktkod. 11564956
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11564956 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11564956 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L1392
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Med excitations-/emissionsmaxima∽ 560/580 nm
Fosfolipiden, rhodamine DHPE, är märkt på huvudgruppen med den rödfluorescerande rhodamin B-fluoroforen.
Cellanalys, cellstruktur, membran (allmänt)& Lipider
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje Invitrogen