Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Cell Imaging Kit (488/570)
Beskrivning
Innehåller
Komponent A: 10 x 1 ml injektionsflaskor; Komponent B: 1 x 10 injektionsflaskor, torkade
- Tillåter diskriminering mellan levande och döda celler med två prober som mäter erkända parametrar för cytotoxicitet och cellviabilitet: intracellulär esterasaktivitet och plasmamembranintegritet
- Baserat på cellpermeabelt färgämne för färgning av levande celler och cellogenomträngligt färgämne för färgning av döda och döende celler
- Anpassad för bildplattformar genom att optimera för vanliga gröna och röda bildfilter som används med FITC och Texas Red
- Levande cellkomponent producerar intensiv, enhetlig grön fluorescens i levande celler (ex/em 488 nm/515 nm
- Döda cellkomponenter producerar övervägande nukleär röd fluorescens (ex/em 570nm/602nm) i celler med komprometterade cellmembran, stark indikator på celldöd och cytotoxicitet
- Känslig upptäckt av nyckelmått på cellhälsa: livsduglighet, förhållande levande/död och cytotoxicitet
- Enkel att använda med minimala utspädningar
- Levande celler kännetecknas av närvaron av allestädes närvarande intracellulär esterasaktivitet som bestäms av den enzymatiska omvandlingen av praktiskt taget icke-fluorescerande cellgenomträngande kalcein AM till intensivt fluorescerande kalcein, som hålls väl kvar i levande celler
- Röd komponent är cellogenomtränglig och kommer därför endast in i celler med skadade membran
- I döende och döda celler genereras klarröd fluorescens vid bindning till DNA
- Bakgrundsfluorescensnivåerna är i sig låga med denna analysteknik eftersom färgämnen är praktiskt taget icke-fluorescerande innan de interagerar med celler
Cellanalys, cellräkning och viabilitet, cellräkning, viabilitet och kryokonservering, cellodling, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Färg | Röd, grön |
| Innehåll och lagring | •Komponent A: 10 x 1 ml injektionsflaskor • Komponent B: 1 x 10 injektionsflaskor (torkade) Förvara vid -20 °C |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Cell Imaging Kit (488/570) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Cellavbildningskit |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Form | Fryst |
| Visa mer |