Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Reduced Biohazard Cell Viability Kit #1, grön& röd fluorescens
Beskrivning
De LIVE/DEAD Reduced Biohazard Cell Viability Kit No. 1 är ett bekvämt och lättanvänt cellviability-kit som är utformat för att minska risken förknippad med hantering av potentiella biologiska faror såsom virala, bakteriella eller protozoiska patogener. Analysen övervakar livsduglighet som en funktion av cellens membranintegritet. Celler med ett skadat membran som anses vara döda eller döende kommer att färgas rött, medan celler med ett intakt membran färgas grönt.
Cellanalys, cellräkning och viabilitet, cellräkning, viabilitet och kryokonservering, cellodling, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, flödescytometri, flödescytometri viabilitet och cytotoxicitetsanalyser, flödescytometri av cellulära processer
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Eukaryota celler |
| Färg | Grön, röd |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Beskrivning | LIVE/DEAD™ Reduced Biohazard Cell Viability Kit #1, grön och röd fluorescens |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Cell Viability Kit |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Emission | 516/617 |
| Visa mer |