Läs mer
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Sperma Viability Kit
Produktkod. 10083162
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10083162 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10083162 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L7011
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Analys för livsduglighet och befruktningspotential hos spermier
De LIVE/DEAD Sperm Viability Kit tillhandahåller en ny fluorescensbaserad analys för att analysera viabiliteten och befruktningspotentialen hos spermier genom fluorescensmikroskopi eller flödescytometri. Membrangenomsläpplig SYBR™ 14 nukleinsyrafläckar märker levande spermier med grön fluorescens, och membranimpermeant propidiumjodid märker nukleinsyrorna i membrankomprometterade spermier med röd fluorescens.
Cellanalys, cellräkning och viabilitet, cellräkning, viabilitet och kryokonservering, cellodling, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, flödescytometri, flödescytometri viabilitet och cytotoxicitetsanalyser, flödescytometri av cellulära processer
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Eukaryota celler, spermier
Färg Grön, röd
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Beskrivning LIVE/DEAD™ Sperma Viability Kit
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer
Produkttyp Spermielivskraftskit
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Formatera Rör, glid
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Emissionsvåglängd 516/617