Läs mer
Invitrogen™ Kitet LEVANDE/DÖD™ viabilitet/cytotoxicitet för däggdjursceller
Produktkod. 10237012
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10237012 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10237012 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L3224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9110.00 SEK
    8289.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 820.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Användbar med en mängd olika metoder för fluorescensdetektion
Kitet LEVANDE/DÖD viabilitet/cytotoxicitet är en snabb och enkel tvåfärgsanalys för att bestämma viabilitet hos celler i en population baserat på plasmamembranintegritet och esterasaktivitet. Kitet kan användas i flödescytometri, fluorescensmikroskopi och med fluorescensmikroplattläsare.
  • Snabbare, säkrare, känsligare
  • Billigare
Lätt att använda med en mängd olika tekniker och celltyper
Allmän intracellulär esterasaktivitet och ett intakt plasmamembran är utmärkande egenskaper hos levande celler. Kitet LEVANDE/DÖD viabilitet/cytotoxicitet skiljer snabbt mellan levande och döda celler genom att samtidigt färga med grönfluorescerande calcein-AM för att indikera intracellulär esterasaktivitet och rödfluorescerande etidiumhomodimer-1 för att indikera förlust av plasmamembranintegritet. Det är anpassningsbart till de flesta eukaryota celler där cytotoxiska tillstånd ger dessa cellulära effekter. Analysen är användbar med en mängd olika fluorescens-detektionsmetoder.
Känsligt, säkert och effektivt
Kitet LEVANDE/DÖD viabilitet/cytotoxicitet är känsligare än trypanblå-exklusion, en vanlig metod för att skilja på levande/döda celler. Det kostnadseffektiva kitet LEVANDE/DÖD viabilitet/cytotoxicitet är mycket känsligt på grund av den ljusa fluorescensen av båda färgämnena vid interaktion med antingen levande (för calcein-AM) eller döda (för etidiumhomodimer-1) celler. Bakgrundsnivåerna är låga på grund av det faktum att båda färgämnena är praktiskt taget icke-fluorescerande innan de interagerar med celler.
LEVANDE/DÖD-analyser finns tillgängliga för ett brett användningsområde
Ett urval av Invitrogen LEVANDE/DÖD viabilitetsanalyser erbjuds för däggdjursceller, bakterier, jäst och svampar, likväl som fixerbara döda cellfärgningskit för användning vid intracellulär färgning för flödescytometri. Alla LEVANDE/DÖD-analyser ger snabb, positiv avskiljning mellan viabla och icke-viabla celler.
Cellanalys, cellräkning och viabilitet, cellräkning, viabilitet och kryokonservering, cellodling, cellmetabolism, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, cellulära toxikologianalyser, läkemedelsforskning och utveckling, flödescytometri, flödecytometri viabilitets- och cytotoxicitetsanalyser, flödescytometri av cellulära processer, High-Content Screening (HCS), immunofluorescens (IF), immunofluorescensfärgning och detektion, målbaserade ADME/Tox-analyser
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Färg Grön, röd
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Beskrivning Kitet LEVANDE/DÖD™ viabilitet/cytotoxicitet för däggdjursceller
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Viabilitetsanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare
Produkttyp Kitet viabilitet/cytotoxicitet
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Formatera Rör, 96-brunnars platta, objektglas
Produktlinje LIVE/DEAD
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Excitationsvåglängd 494, 528 nm
Emissionsvåglängd 517/617
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit, for mammalian cells
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochlo