Läs mer
Invitrogen™ Lågdensitetslipoprotein från humant plasma, acetylerat (AcLDL)
Beskrivning
Humant lågdensitetslipoprotein (LDL) är ett stort proteinkomplex (ca 500 000 Da) som binder till en specifik receptor på ytan av ryggradsdjursceller och levererar kolesterol via receptormedierad endocytos. Experiment för att studera LDL utförs vanligtvis genom att lägga till fluorescensmärkt LDL till odlade celler och analysera dem genom mikroskopi eller flödescytometri. Alternativt kan den fluorescensmärkta LDL injiceras i försöksdjur, och fördelningen av märkningen kan analyseras efter den angivna tidsperioden.
- Acetylerad: Ja
- Mängd: 200 μL (1,0 mg/ml)
- DL- och AcLDL-produkter från färsk human plasma ungefär varannan månad är tillgängliga på kontinuerlig basis
- LDL som innehåller omodifierat apoprotein används för att studera normal kolesteroltillförsel och internalisering: Om lysinresterna av LDL-apoprotein har acetylerats, binder LDL-komplexet inte längre till LDL-receptorn, utan tas upp av endotel- och mikrogliaceller som har ;scavenger-receptorer specifika för den modifierade formen
- Tillämpningar för märkta LDL-komplex inkluderar: Räkna LDL-receptorer på cellytan och analysera deras rörelse och klustring efter internalisering, Kvantifiering av LDL-receptoraktivitet i fibroblaster (ersätter den radiomärkta LDL-analysen), Undersök LDL-uttryck och identifiera LDL-receptorbrister i olika cellinjer
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2,5 mg ⁄ml |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Tillägg |
| Typ av färg | Omärkt |
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 200μ L |
| Frakt skick | Våt is |