Läs mer
Invitrogen™ Lågdensitetslipoprotein från humant plasma (LDL)
Produktkod. 10442132
Change view
Kvantitet:
200μ L
Produktkod. Kvantitet
10442132 200μ L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10442132 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L3486
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.00 SEK
    3371.65 SEK / 200µL
    Save 253.35 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Omärkt LDL används för att studera normal kolesteroltillförsel och internalisering
Humant lågdensitetslipoprotein (LDL) är ett stort proteinkomplex (ca 500 000 Da) som binder till specifik receptor på ytan av ryggradsdjursceller och levererar kolesterol via receptormedierad endocytos. Experiment för att studera LDL utförs vanligtvis genom att lägga till fluorescensmärkt LDL till odlade celler och analysera dem genom mikroskopi eller flödescytometri. Alternativt kan den fluorescensmärkta LDL injiceras i försöksdjur, och fördelningen av märkningen kan analyseras efter den angivna tidsperioden.
  • Etikett (Ex/Em): Omärkt
  • Acetylerad: Nej
  • Antal: 200μ L (2,5 mg/ml)
Färsk LDL produceras kontinuerligt
  • Vi förbereder våra LDL- och AcLDL-produkter från färsk human plasma ungefär varannan månad
  • Icke-acetylerade LDL-produkter skickas inom två veckor efter beredningen
  • Alla acetylerade LDL-produkter är tillgängliga på kontinuerlig basis
Icke-acetylerad vs. Acetylerad LDL
  • LDL som innehåller ett omodifierat apoprotein används för att studera normal kolesteroltillförsel och internalisering
  • Om lysinresterna av LDL:«s apoprotein har acetylerats, binder LDL-komplexet inte längre till LDL-receptorn, utan tas upp av endotel- och mikrogliaceller som har“ asätare” receptorer specifika för den modifierade formen
Nyckelapplikationer för märkt LDL
  • Tillämpningar för märkta LDL-komplex inkluderar:
  • Räkna LDL-receptorer på cellytan och analysera deras rörelse och klustring efter internalisering
  • Kvantifiera LDL-receptoraktivitet i fibroblaster (ersätter den radiomärkta LDL-analysen)
  • Undersöka LDL-uttryck och identifiera LDL-receptorbrister i olika cellinjer
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2,5 mg ⁄ml
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Tillägg
Typ av färg Omärkt
Kvantitet 200μ L
Frakt skick Våt is