Läs mer
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Kaliumsalt
Beskrivning
- Verktyg för att studera neuronal morfologi, eftersom den innehåller kolhydrazid (CH) grupp som gör att den kan kopplas kovalent till omgivande biomolekyler under aldehydfixering
Cellanalys, cellspårning och spårning, neuronal spårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Kaliumsalt |
| Kvantitet | 25 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Subcellulär lokalisering | Cytoplasma& Cytosol |
| Excitation/Emission | 428/536 nm |