Läs mer
Invitrogen™ LysoSensor™ Grön DND-189 - Specialförpackning
Kvantitet:
20 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
1000µL
Beskrivning
De LysoSensor färgen blir mer fluorescerande i sura miljöer. pK a av LysoSensor Grön DND-189 är∽ 5.2. Specialförpackning.
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, jonisk homeostas& Signalering, lysosomer, organellspårning, pH-detektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Koncentration | 1 mM |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Färgämne |
| Emission | ⁄443 505 |
| Produktlinje | LysoSensor™ |
| Kvantitet | 20 x 50μ L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |