Läs mer
Invitrogen™ LysoTracker™ Deep Red
Produktkod. 15107482
Change view
Kvantitet:
5 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15107482 5 x 50μ L Varje
1 options
Produktkod. 15107482 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L12492
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Djupt röd-fluorescerande färgämne för märkning och spårning av sura organeller i levande celler
LysoTracker Deep Red är ett cellgenomsläppligt, icke fixerbart, rött fluorescerande färgämne som färgar sura fack i en cell, såsom lysosomer. Deep Red har ett excitations- och emissionsmaximum på 647/668 nm och kan effektivt exciteras med en Cy5 filtrera. LysoTracker sonder finns i en mängd olika fluorescerande färger.
Enkel, mycket specifik, ettstegsfärgning och spårning av sura organeller
LysoTracker sonder består av en hydrofob fluorofor kopplad till en svag bas som endast är delvis protonerad vid neutralt pH. I ett neutralt laddat tillstånd, LysoTracker sonder kan fritt diffundera över intakta plasmamembran av levande celler. På grund av de inneboende sura egenskaperna i lysosomen protoneras den svagt basiska delen vid diffusion in i lysosomen. I detta laddade tillstånd diffunderar sonden inte lätt över organellmembranet, vilket ger en lokal ackumulering för distinkt färgning av sura organeller såsom lysosomer. Effektiv vid nanomolära koncentrationer, LysoTracker sonder är mycket selektiva för sura organeller och ger enkel enstegsfärgning som inte är beroende av antikroppsdetektion.
Lysosomer är sura till sin natur på grund av produktion och lagring av matsmältningsenzymer (hydrolaser). Lysosomers sura miljö möjliggör nedbrytning av kolhydrater, lipider, nukleinsyror och peptider. Extracellulära proteiner, virus eller bakterier kan också internaliseras och transporteras till lysosomen för nedbrytning via den lysosomala proteolysvägen. Dessutom blir felveckade proteiner eller skadade organeller mål för lysosomal nedbrytning via induktion av autofagi. Autofagi är viktigt för celldifferentiering, överlevnad under näringsbrist och normal tillväxtkontroll. Den inneboende sura naturen i lysosomer, och varje förändring av pH under biosyntes eller patogenes, kan utnyttjas av olika prober som svarar på en sur miljö. LysoTracker produkter tillhandahåller fluorescensdetektion för färgning av levande celler i sura miljöer och kan användas för märkning och spårning av sura organeller såsom lysosomer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Långt-röd
Koncentration 1 mM
Innehåll och lagring Förvara uttorkad kl≤– °20
•C Skydda mot ljus
• Undvik frys-tinningscykler och förvara inte i en frostfri frys
• Förvara i engångsalikvoter, om möjligt
Excitationsvåglängdsområde 647/668
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Fluorescerande Imager
Kvantitet 5 x 50μ L
Detektionsmetod Fluorescens
Beskrivning LysoTracker™ Deep Red
Emission Nära IR
Form Vätska
Produktlinje LysoTracker
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Lysosomer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • LysoTracker Deep Red *1 mM solution in DMSO*
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: DMSO