Läs mer
Invitrogen™ Mag-Fura-2, tetrakaliumsalt, cellogenomtränglig
Produktkod. 10403272
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10403272 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10403272 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M1290
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Intracellulär magnesiumindikator som är ratiometrisk och UV-ljus-exciterbar.
Mag-fura-2, tetrakaliumsalt är en intracellulär magnesiumindikator som är ratiometrisk och UV-ljusexciterbar. Denna vattenlösliga saltform är användbar för intracellulär belastning genom mikroinjektion, infusion från patchpipett eller upptag inducerat av vår Influx pinocytocytiska cellladdningsreagens (I14402).
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Magnesiumindikator
För användning med (utrustning) Fluorescence Microscope, Flödescytometer
Produkttyp Magnesiumindikator
Typ av färg Mag-Fura-2
Excitationsvåglängdsområde 330 to 345 nm
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Emissionsvåglängdsområde 390 to 405 nm
Excitationsvåglängd 330 nm
Emissionsvåglängd 491 nm