Läs mer
Invitrogen™ Magnesium Green™ , Pentakaliumsalt, cellogenomtränglig
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Vid bindning av Mg 2+ , Magnesium Green uppvisar en ökning i fluorescensemissionsintensitet utan förskjutning i våglängd
- Absorptions-/emissionsmaxima cirka 506/531nm
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, magnesiumdetektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Pentakaliumsalt |
| Typ av färg | Magnesiumindikator |
| Produktlinje | Magnesium Green |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |