Läs mer
Invitrogen™ MANT-ATP (2'-(eller-3')- O- ( N- Methylanthraniloyl) Adenosine 5'-trifosfat, trinatriumsalt)
Produktkod. 10535593
Change view
Kvantitet:
400μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10535593 400μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10535593 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M12417
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Producerar nukleotidanaloger som orsakar liten störning av nukleotid-proteininteraktioner
Nukleotidanalogen MANT ATP är modifierad på ribosdelen. Den kompakta mognad av MANT-fluoroforen och dess fästposition resulterar i nukleotidanaloger som inducerar minimal störning av nukleotid-proteininteraktioner. Eftersom MANT-fluorescens är känslig för fluoroforens miljö, kan nukleotid-proteininteraktioner vara direkt detekterbara. MANT-nukleotider är värdefulla prober för strukturen och enzymaktiviteten hos nukleotidbindande proteiner.
Läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitet, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp MANT-ATP
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Koncentration 5 mM
Etikett eller färgämne MANT (N-metylantraniloyl)
Kvantitet 400μ L