Läs mer
Invitrogen™ Marina Blue™ 1,2-dihexadekanoyl- sn -glycero-3-fosfoetanolamin (Marina Blue™ DHPE)
Produktkod. 10207592
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10207592 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10207592 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M12652
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En fosfolipid
Marina Blue DHPE är märkt på huvudgruppen med den blåfluorescerande Marina Blue-fluoroforen med excitations-/emissionsmaxima∽ 365/460 nm.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospholipids
Kvantitet 1 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje MARINA BLUE