Läs mer
Invitrogen™ Measure-IT™ Nitritanalyssats med hög känslighet
Beskrivning
Erbjuder add-and-read-bekvämlighet och högkapacitetsskalbarhet för kvantifiering av nitrit, tiol och bly/kadmium
Measure-iT™ assay kits bring add-and-read convenience and high-throughput scalability to the quantitation of nitrite, thiol, and lead/cadmium. The Measure-iT™ High-Sensitivity Nitrite Assay Kit features solid reproducibility over a wide quantitation range, as well as excellent tolerance of common sample contaminants. The assay is linear from 20 to 500 pmoles of nitrite, making it up to 50 times more sensitive than colorimetric assays based on the Griess reagent. The kit includes a nitrite quantitation standard and a protocol that's optimized for microplate-based application.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
- Har solid reproducerbarhet över ett brett kvantifieringsområde, såväl som utmärkt tolerans för vanliga provföroreningar
- Analysen är linjär från 20 till 500 pmol nitrit, vilket gör den upp till 50 gånger känsligare än kolorimetriska analyser baserade på Griess-reagens
- Satsen innehåller nitritkvantifieringsstandard och protokoll som är optimerat för mikroplatta-baserad applikation
Anjondetektion, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, kväveoxidforskning, nitrooxidativ stress
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 kit |
| För användning med (applikation) | Nitrite Quantitation |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produktlinje | Measure-IT |
| Produkttyp | Nitritprov |
| Excitationsvåglängdsområde | 365 nm |
| Emissionsvåglängdsområde | 450 nm |