Läs mer
Invitrogen™ Measure-IT™ Tiolanalyssats
Kvantitet:
1 kit
Beskrivning
- Linjärt intervall på 0,05-μ5 M tiol, vilket gör den upp till 400 gånger känsligare än kolorimetriska metoder baserade på Ellmans reagens
- Analys utförs vid rumstemperatur; maximal fluorescenssignal uppnås på 5 minuter och är stabil i minst 1 timme
Biokemiska toxikologiska analyser, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, upptäckt och utveckling av läkemedel, målbaserade ADME/tox-analyser
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Thiol Assay Kit |
| Kvantitet | 1 kit |
| Produktlinje | Measure-iT |