Läs mer
Invitrogen™ Molecular Probes™ Merocyanine 540
Produktkod. 11569096
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11569096 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11569096 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M24571
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Slow-response membrane-potential probe
  • Binds to surface of polarized membranes in perpendicular orientation, reorienting as membrane depolarizes to form nonfluorescent dimers with altered absorption spectra
  • Used as photosensitizer
Cell Analysis, Cell Metabolism, Cell Structure, Cell Viability, Proliferation and Function, Membranes (General) and Lipids, Nitro-Oxidative Stress, Reactive Oxygen Species
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Yellow
Innehåll och lagring Store at Room temperature and protect from light.
För användning med (utrustning) Fluorescence Microscope