Läs mer
Invitrogen™ Octadecyl Rhodamine B Chloride (R18)
Beskrivning
Cellanalys, cellstruktur, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, membran (Allmänt)& Lipider, Plasmamembran
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran& Lipider |
| Produktlinje | Molecular Probes |
| Molekylformel | C46H67ClN2O3 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Cellmärkningsreagens |