Läs mer
Invitrogen™ MultiSpeck™ Multispectral Fluorescence Microscopy Standards Kit (i suspension)
Produktkod. 10563843
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10563843 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10563843 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M7901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tillhandahåller extern referens för att jämföra bilder som samlats in med olika optik, på olika instrument och i olika laboratorier, samt för att övervaka dagliga rutinmässiga variationer i instrumentell prestanda
  • Inkluderar två suspensioner med mikrosfärer med μen diameter på 4,0 m
  • Den första suspensionen består av multispektrala fluorescensmikrosfärer som uppvisar tre relativt distinkta excitations- och emissionsband alla i samma partikel
  • Den andra suspensionen består av en blandning av enkelbandiga mikrosfärer som uppvisar samma tre excitations-/emissionsband: röd, grön och blå (RGB) som mutispektrala mikrosfärer, men i separata partiklar. Båda suspensionerna i satsen tillhandahålls med densiteter färdiga att använda och kan monteras på objektglas eller införlivas i experimentellt prov
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mikroskopistandardsats
Produktlinje MultiSpeck
Kalibreringstyp Fluorescensmikroskopkalibrering
Färg Grön, Röd, Blå
Formatera Upphängningspärlor
Diameter (metrisk) 4μ m
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Kvantitet 1 kit