Läs mer
Invitrogen™ MUP (4-metylumbelliferylfosfat, fri syra)
Description
Alkaliskt fosfatasmedierad hydrolys av dess fosfatsubstituent ger den blåfluorescerande 4-metylumbelliferylen (excitation/emission ca 386/448 nm).
Alkaliska fosfatasanalyser, biokemiska toxikologiska analyser, cellanalys, cellulär avbildning, cellulära toxikologiska analyser, läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, höghaltsscreening (HCS), fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfatasanalys, proteinanalys, uttrycksbiologi, I Mål- och elektrodidentifiering och validering, målbaserade ADME/Tox-analyser
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
Spécification
Spécification
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Pulver |
| Kvantitet | 1 g |
| Substrat | Fosfatassubstrat |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Målenzym | Alkaliskt fosfatas |
| Excitation/Emission | ⁄360 449 |
| För användning med (utrustning) | Fluorometer, mikroplattläsare |
| Etikett eller färgämne | MUP (4-metylumbelliferylfosfat) |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.