Läs mer
Invitrogen™ MycoFluor™ Mycoplasma Detection Kit
Produktkod. 10063202
Change view
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10063202 100 tester Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10063202 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M7006
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Identifiera mykoplasmainfektion i cellkulturer visuellt
De MycoFluor™ Mycoplasma Detection Kit tillhandahåller en ultrakänslig, snabb och enkel fluorescensmikroskopisk analys för visuell identifiering av mykoplasmainfektion i laboratoriecellkulturer. För att upptäcka mykoplasma, den fluorescerande MycoFluor reagens tillsätts direkt till odlingsmediet, med eller utan celler, och det färgade provet undersöks sedan under ett fluorescensmikroskop.
Bioproduktion, cellanalys, cellodling, cellspårning och spårning, klinisk, förorenings- och föroreningskvalitetstestning, diagnostik av infektionssjukdomar, däggdjurscellkultur, mikrobiell spårning, molekylär diagnostik, mykoplasmadetektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Form Vätska
Produkttyp Mykoplasmadetektion
För användning med Fluorescensmikroskop
Kvantitet 100 tester