Läs mer
Invitrogen™ NBD C6 -ceramid (6-(( N- (7-nitrobens-2-Oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sfingosin)
Produktkod. 10226912
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10226912 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10226912 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N1154
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Selektiv färgning för Golgi-apparater i levande och fixerade celler
NBD C 6 -ceramid kan användas för att studera sfingolipidtransport och metabolismmekanismer. Det miljökänsliga NBD-färgämnet är svagt fluorescerande i vatten men ökar i aprotiska lösningsmedel och andra opolära miljöer med excitations-/emissionsmaxima∽ 466/536 nm.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 1 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje Invitrogen