Läs mer
Invitrogen™ NBD C6 -ceramid komplexbunden till BSA
Produktkod. 11519126
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11519126 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11519126 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N22651
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Selektiv färgning för Golgi-apparater i levande och fixerade celler
NBD C 6 -ceramid kan användas för att studera sfingolipidtransport och metabolismmekanismer. Komplexbildning av fluorescerande lipider med bovint serumalbumin (BSA) underlättar cellmärkning genom att eliminera behovet av organiska lösningsmedel för att lösa upp den lipofila sonden - den BSA-komplexade sonden kan lösas direkt i vatten. Det miljökänsliga NBD-färgämnet är svagt fluorescerande i vatten men ökar i aprotiska lösningsmedel och andra opolära miljöer med excitations-/emissionsmaxima∽ 466/536 nm.
Cellanalys, Cellstruktur, Golgi
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 5 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje Invitrogen