Läs mer
Invitrogen™ NBD-kolesterol (22-( N- (7-nitrobens-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-23,24-bisnor-5-kolen-3β -Ol)
Produktkod. 11559116
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11559116 10 mg 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11559116 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N1148
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Denna fluorescerande analog, NBD-kolesterol, är en miljökänslig sond som lokaliseras i membranets inre och är användbar för att undersöka lipidtransportprocesser såväl som lipid-proteininteraktioner.
Denna fluorescerande analog, NBD-kolesterol , är en miljökänslig sond som lokaliseras i membranets inre och är användbar för att undersöka lipidtransportprocesser såväl som lipid-proteininteraktioner.
Vi rekommenderar upplösning i kloroform (CHCl 3 ) eller acetonitril (MeCN) för att uppnå en stamkoncentration på upp till 1 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol Analogs
Kvantitet 10 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje Invitrogen
Excitation/Emission 469/537 nm