Läs mer
Invitrogen™ NBD-PE ( N- (7-Nitrobens-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)-1,2-Dihexadekanoyl- sn -Glycero-3-fosfoetanolamin, trietylammoniumsalt)
Produktkod. 11509136
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11509136 10 mg 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11509136 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N360
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fosfolipiden, NBD-PE, är märkt på huvudgruppen med den miljökänsliga fluoroforen, NBD.
Fosfolipiden NBD-PE är märkt på huvudgruppen med den miljökänsliga fluoroforen NBD (excitation/emission maxima ∼463/536 nm).
Förbered lagerlösningar av fosfodetanolaminer i etanol för att uppnå en lagerkoncentration på 1 till 2 mg/ml. Sonikering kan vara nödvändig för att underlätta spridningen.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospholipids
Kvantitet 10 mg
Molekylvikt (g/mol) 956.25
Fysisk form Fast
Produktlinje Invitrogen
Excitation/Emission 463/536 nm