Läs mer
Invitrogen™ NBT/BCIP-reagenssats
Produktkod. 10635963
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635963 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10635963 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N6547
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 g vardera av NBT och BCIP
För kromogen detektion av fosfatas.
NBT/BCIP-reagenskitet innehåller 1 g prover av både NBT och BCIP för kromogen detektion av fosfatas.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod Abs.
Kvantitet 1 kit
Substrat Fosfatassubstrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat