Läs mer
Invitrogen™ NeuroTrace™ 435/455 Blå Fluorescerande Nissl-bets
Produktkod. 10227432
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10227432 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10227432 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N21479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3630.00 SEK
    3049.65 SEK / 1ml
    Save 580.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Selektiv för Nissl-substans som är karakteristisk för neuroner och ger mer känslighet än traditionella histologiska färgämnen som toluidinblått eller kresylviolett
  • Nissl-färgning är en standard histologisk metod för att visualisera nervceller i hjärnan och ryggmärgen
  • Består av ribosomalt RNA associerat med grovt endoplasmatiskt retikulum i neuronal perikarya och dendriter, Nissl-substans omfördelas inom cellkroppen i skadade eller regenererande neuroner, vilket ger markör för neurons fysiologiska tillstånd
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning och spårning, neuronspårning, Nissl-kroppar
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Nissl Stain
Kvantitet 1 ml
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Subcellulär lokalisering Nissl Bodies
Excitation/Emission 435/455 nm
Produktlinje NEUROTRACE