Läs mer
Invitrogen™ NeuroTrace™ 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain - Lösning i DMSO
Produktkod. 10693843
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10693843 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10693843 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N21480
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Binder till Nissl-substans, som uteslutande finns i somata av neuronala celler
  • Uppvisar ljus, grön fluorescens som är synlig med filter lämpliga för fluorescein och är många gånger känsligare än kresylviolett fläck
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning och spårning, neuronspårning, Nissl-kroppar
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Nissl Stain
Kvantitet 1 ml
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Subcellulär lokalisering Nissl Bodies
Excitation/Emission 500/525 nm
Produktlinje NEUROTRACE